Learn More
Carprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16458696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458696 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1227
MedChemExpress Carprofen is a nonsteroid anti-inflammatory agent, acts as a multi-target FAAH/COX inhibitor, with IC50s of 3.9 μM, 22.3 μM and 78.6 μM for COX-2, COX-1 and FAAH, respectively.
Carprofen is a nonsteroid anti-inflammatory agent, acts as a multi-target FAAH/COX inhibitor, with IC50s of 3.9 μM, 22.3 μM and 78.6 μM for COX-2, COX-1 and FAAH, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carprofen
CAS 53716-49-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12ClNO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (365.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)C1=CC(NC2=C3C=C(Cl)C=C2)=C3C=C1
Peso molecular (g/mol) 273.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.71
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation