Learn More
Glucurónido de carprofeno, TRC
Código de producto. 30362849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30362849 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30362849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18435525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carprofen Glucuronide
CAS 76319-13-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H20 Cl N O8
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-(6-chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetate) β-D-Glucopyranuronic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20ClNO8/c1-8(20(29)31-21-17(26)15(24)16(25)18(30-21)19(27)28)9-2-4-11-12-7-10(22)3-5-13(12)23-14(11)6-9/h2-8,15-18,21,23-26H,1H3,(H,27,28)/t8?,15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1
SMILES CC(C(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccc(Cl)cc34
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)propanoiloxi]-3,4,5-trihidroxi-tetrahidropiran-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 449.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.0877
Porcentaje de pureza >95