Learn More
Carprofeno 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316300 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316300 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11045850AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carprofen
CAS 53716-49-7
Nombres de analitos o componentes Carprofen
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H12 Cl N O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carprofen, (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 273.71
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0557 g/mol