Learn More
Dihidrocloruro de carpipramina, TRC
Código de producto. 30005539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005539 1 mg 1 miligramo
30012652 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1843201MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7075-03-8
Fórmula molecular C28 H37 Cl N4 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 553.99
Sinónimo [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, hydrochloride (1:2), [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine, [1,4'-bipiperidine]-4'-carboxamide deriv., Carpipramine dihydrochloride, Defecton, Defekton, PZ 1511
Nombre IUPAC 1-[3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-il)propil]-4-piperidina-1-ilpiperidina-4-carboxamida; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NC(=O)C1(CCN(CCCN2c3ccccc3CCc4ccc(Cl)cc24)CC1)N5CCCCC5
Specifications
Nombre del producto químico o material Carpipramine Dihydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H37ClN4O.2ClH/c29-24-12-11-23-10-9-22-7-2-3-8-25(22)33(26(23)21-24)18-6-15-31-19-13-28(14-20-31,27(30)34)32-16-4-1-5-17-32;;/h2-3,7-8,11-12,21H,1,4-6,9-10,13-20H2,(H2,30,34);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.2189