Learn More
Carphenazine, TRC
Código de producto. 17962535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962535 50 mg 50 miligramos
17954145 25 mg 25 miligramos
17935105 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18430550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2622-30-2
Fórmula molecular C24 H31 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 425.59
Sinónimo 1-[10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone Carfenazine, 1-Propanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl]- (6CI,7CI,8CI), Carfenazine, Carphenazin, Carphenazine, Proketazine
Nombre IUPAC 1-[10-[3-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]propil]fenotiazina-2-il]propan-1-one
SMILES CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCO)CC4)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carphenazine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31N3O2S/c1-2-22(29)19-8-9-24-21(18-19)27(20-6-3-4-7-23(20)30-24)11-5-10-25-12-14-26(15-13-25)16-17-28/h3-4,6-9,18,28H,2,5,10-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.2137