Learn More
Carphedone, TRC
Código de producto. 17963885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963885 10 mg 10 miligramos
17981745 100 mg 100 miligramos
17913245 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18431510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77472-70-9
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo 1-Pyrrolidineacetamide, 2-oxo-4-phenyl-, 2-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidineacetamide, 2-(2-Oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Phenyl-2-oxopyrrolidine-1-acetamide, 4-Phenylpiracetam, Carphedon, Carphedone, Fonturacetam, Phenotropyl, Phenylpiracetam
Nombre IUPAC 2-(2-oxo-4-fenilpirrolidina-1-il)acetamida
SMILES NC(=O)CN1CC(CC1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylpiracetam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c13-11(15)8-14-7-10(6-12(14)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055
Porcentaje de pureza >95%