Learn More
MedChemExpress Carperitide acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.81% |
| CAS | 1366000-58-9 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 3140.5 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (15.92 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), human, porcine acetate |