Learn More
Carperidina, LoGiCal
Código de producto. 30461766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461766 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461766 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1857.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carperidine
CAS 7008-32-4
Nombres de analitos o componentes Carperidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H24 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-amino-3-oxopropyl)-4-phenyl-, ethyl ester (9CI), Isonipecotic acid, 1-(2-carbamoylethyl)-4-phenyl-, ethyl ester (8CI), Ethyl 1-(2-carbamoylethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Carperidine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O3/c1-2-22-16(21)17(14-6-4-3-5-7-14)9-12-19(13-10-17)11-8-15(18)20/h3-7H,2,8-13H2,1H3,(H2,18,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)C1(CCN(CCC(=O)N)CC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(3-amino-3-oxopropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de etilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 304.38
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1787 g/mol