Learn More
β-Carotene, MedChemExpress
Código de producto. 16484827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484827 50 mg 50 miligramos
16429076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0411
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress β-Carotene (Provitamin A), a carotenoid compound, is a naturally-occurring vitamin A precursor.
β-Carotene is a modulator of reactive oxygen species (ROS), with antioxidant and antiinflammatory activities. β-Carotene may serve as an antioxidant or as a prooxidant, depending on its intrinsic properties as well as on the redox potential of the biological environment in which it acts. β-Carotene induces breast cancer cells apoptosis, with anticancer activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Carotene
CAS 7235-40-7
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H56
Cantidad 50 mg
Sinónimo Provitamin A beta-Carotene
Información de solubilidad THF : 20 mg/mL (37.25 mM; Need ultrasonic) ∣Acetone : 5 mg/mL (9.31 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)=C(C)CCC1
Peso molecular (g/mol) 536.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.87
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism