Learn More
Ácido Carnósico, TRC
Código de producto. 17989004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989004 5 mg 5 miligramos
17908934 25 mg 25 miligramos
17977954 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17989004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1841805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3650-09-7
Fórmula molecular C20 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 332.43
Sinónimo 4a(2H)-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,3,4,9,10,10a-hexahydro-5,6-dihydroxy-1,1-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, (4aR,10aS)-, 4a(2H)-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,3,4,9,10,10a-hexahydro-5,6-dihydroxy-1,1-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, (4aR-trans)-, Podocarpa-8,11,13-trien-17-oic acid, 11,12-dihydroxy-13-isopropyl- (7CI,8CI), (4aR,10aS)-1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-5,6-dihydroxy-1,1-dimethyl-7-(1-methylethyl)-4a(2H)-phenanthrenecarboxylic acid, Carnosic acid, Rosamox, RoseOx, Salvin
Nombre IUPAC (4aR,10aS)-5,6-dihidroxi-1,1-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,9,10,10a-hexahidrofenantoreno-4a-ácido carboxílico
SMILES CC(C)c1cc2CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]3(C(=O)O)c2c(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carnosic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O4/c1-11(2)13-10-12-6-7-14-19(3,4)8-5-9-20(14,18(23)24)15(12)17(22)16(13)21/h10-11,14,21-22H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t14-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1988