Learn More
Carnosic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16499048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499048 10 mg 10 miligramos
16414867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0644
MedChemExpress Carnosic acid has demonstrated inhibition of oxidative stress and inflammation, suppression of cell proliferation, and antibacterial activity.
Carnosic acid has demonstrated inhibition of oxidative stress and inflammation, suppression of cell proliferation, and antibacterial activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carnosic acid
Forma física Powder
CAS 3650-09-7
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (391.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@]([C@@]1([H])CCC2=CC(C(C)C)=C3O)(CCCC1(C)C)C2=C3O)=O
Peso molecular (g/mol) 332.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.43
Porcentaje de pureza 98.1%