Learn More
(±)-Carnitine chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16441118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441118 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16441118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1453
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress (±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
(±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H16ClNO3
Cantidad 5 g
Sinónimo DL-Carnitine chloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (505.92 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (126.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 197.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism