Learn More
Cloruro de éster bencílico de (+)-carnitina(> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Carnitine Benzyl Ester Chloride |
| CAS | 14548-21-1 |
| Fórmula molecular | C14 H2 N O3 . Cl |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (+)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Benzyl Ester, (R)-2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-4-(phenylmethoxy)-1-butanaminium Chloride, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-4-(phenylmethoxy)-1-butanaminium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-15(2,3)10-13(16)9-14(17)18-11-12-7-5-4-6-8-12;/h4-5,7-8,13,16H,9-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(=O)OCc1ccc[c]c1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [4-(ciclohexatrienilmetoxi)-2-hidroxi-4-oxobutil]-trimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 286.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.12 |