Learn More
Carnidazol, TRC
Código de producto. 17963315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
17963315 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 17963315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2422201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42116-76-7
Fórmula molecular C8 H12 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 244.27
Sinónimo N-[2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]carbamothioic Acid O-Methyl Ester, Carbamothioic acid, [2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-, O-methyl ester (9CI), Carnidazole, Me 108, NSC 293873, R 25831, Spartrix
Nombre IUPAC O-metil N-[2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etil]carbamotioato
SMILES COC(=S)NCCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Carnidazole
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O3S/c1-6-10-5-7(12(13)14)11(6)4-3-9-8(16)15-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.063
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.