Learn More
Cera de Carnauba, TRC
Código de producto. 30136219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136219 250 g 250 g
30010744 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC184085250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8015-86-9
Sinónimo Carnauba wax substitutes (03C, 04C, 05C, 06C), Waxes, carnauba (01C, 02C), Carnauba wax (03C, 04C, 05C, 06C, 07C, 08C, 09C, 10C, 11C, 14C, 15C), Copernicia cerifera wax
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carnauba wax
Cantidad 250 g