Learn More
Carmustine, TRC
Código de producto. 30008216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008216 1 g 1 g
30007681 5 g 5 g
18093210 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1838751G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-93-8
Fórmula molecular C5 H9 Cl2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 214.05
Sinónimo Carmustine, 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea
Nombre IUPAC 1,3-bis(2-cloroetil)-1-nitrosourea
SMILES ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carmustine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0072