Learn More
Carmustine, MedChemExpress
Código de producto. 16445768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445768 10 mg 10 miligramos
16491917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16445768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13585
MedChemExpress Carmustine is an antitumor chemotherapeutic agent, which works by akylating DNA and RNA.
Carmustine is an antitumor chemotherapeutic agent, which works by akylating DNA and RNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carmustine
Forma física Solid
CAS 154-93-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H9Cl2N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (467.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (163.51 mM)
SMILES O=C(NCCCl)N(CCCl)N=O
Peso molecular (g/mol) 214.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.05
Porcentaje de pureza 99.29%