Learn More
Clorhidrato de Carmoterol, TRC
Código de producto. 30180115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180115 10 mg 10 miligramos
30180072 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18375010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137888-11-0
Fórmula molecular C21 H24 N2 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 404.89
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 8-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 8-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), 2(1H)-Quinolinone, 8-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-, monohydrochloride, [R-(R*,R*)]-, (R,R)-Carmoterol hydrochloride, CHF 4226.01, Carmoterol hydrochloride, TA 2005, 8-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-2(1H)-quinolinone hydrochloride
Nombre IUPAC 8-hidroxi-5-[(1R)-1-hidroxi-2-[[(2R)-1-(4-metoxifenil)propan-2-il]amino]etil]1H-quinolina-2-una; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c3NC(=O)C=Cc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carmoterol hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O4.ClH/c1-13(11-14-3-5-15(27-2)6-4-14)22-12-19(25)16-7-9-18(24)21-17(16)8-10-20(26)23-21;/h3-10,13,19,22,24-25H,11-12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t13-,19+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1503
Porcentaje de pureza >95%