Learn More
Carmofur, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carmofur |
| CAS | 61422-45-5 |
| Fórmula molecular | C11 H16 F N3 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1(2H)-Pyrimidinecarboxamide, 5-fluoro-N-hexyl-3,4-dihydro-2,4-dioxo-, 5-Fluoro-N-hexyl-3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinecarboxamide, 1-(Hexylcarbamoyl)-5-fluorouracil, 1-(Hexylcarbamyl)-5-fluorouracil, 1-(n-Hexylcarbamoyl)-5-fluorouracil, Carmofur, HCFU, Mifurol, Yamaful |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16FN3O3/c1-2-3-4-5-6-13-10(17)15-7-8(12)9(16)14-11(15)18/h7H,2-6H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16,18) |
| SMILES | CCCCCCNC(=O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-N-hexil-2,4-dioxopirimidina-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 257.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1176 |