Learn More
Ácido carmínico, 70-90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215781 5 g Frasco de vidrio 5 g
10104161 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10215781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1260-17-9 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1260-17-9
Fórmula molecular C22H20O13
Peso molecular (g/mol) 492.39
Número MDL MFCD00167028
Clave InChI DGQLVPJVXFOQEV-NGOCYOHBSA-N
Sinónimo C.I. 75470, Natural Red 4
PubChem CID 10255083
ChEBI CHEBI:78310
Nombre IUPAC ácido 3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]antracieno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C([C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carminic acid
Nombre de nota 70-90%
Intervalo de porcentaje de ensayo 70-90%
Beilstein 10, II, 776
Índice Merck 15, 1843
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.39
Porcentaje de pureza ≥70%
Envase Frasco de vidrio
Color Rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carminic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.