Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín, puro, certificado sal alumínica del ácido carmínico)
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carmine |
| Índice Merck | 15, 2442 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Grado | Pure |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo |