Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín, puro, certificado sal alumínica del ácido carmínico)
Código de producto. 10075510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10075510 25 g Frasco de vidrio 25 g
10628904 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10075510 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 404140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1390-65-4
Fórmula molecular C22H20O13
Peso molecular (g/mol) 492.39
Número MDL MFCD00167028
Clave InChI DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo C.I. 75470
PubChem CID 25113282
Nombre IUPAC ácido 3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]antracieno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carmine
Índice Merck 15, 2442
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Espectro infrarrojo Auténtico
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo