Learn More
Carmín, MP Biomedicals™
Código de producto. 11497972 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11497972 5 g
11407982 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497972 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215263405
CAS 1390-65-4
Fórmula molecular C22H20O13
Peso molecular (g/mol) 492.39
Número MDL MFCD00167028
Clave InChI DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Carminic acid, Cochineal, Natural Red 4, Nacarat
PubChem CID 25113282
Nombre IUPAC Ácido 3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxo-7-[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]-9,10-dihidroantraceno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carmine
Formula Weight (peso de la fórmula) 1150.87
Color Rosa a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo