Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín, tinción biológica de gran pureza (sal alumínica del ácido carmínico)
Código de producto. 10666962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666962 25 g Frasco de vidrio 25 g
10194060 5 g Frasco de vidrio 5 g
10360494 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10666962 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 190200250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1390-65-4
Fórmula molecular C22H20O13
Peso molecular (g/mol) 492.39
Número MDL MFCD00167028
Clave InChI DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo C.I. 75470
PubChem CID 25113282
Nombre IUPAC ácido 3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]antracieno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carmine
Índice Merck 15, 2442
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 20% max.
Porcentaje de pureza ≥42.0% (carminic acid)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Morado-rojo a rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo