Learn More
Carmine (C.I. 75470) (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30135331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135331 50 mg 50 miligramos
30007791 100 mg 100 miligramos
30003671 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18365350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1390-65-4
Fórmula molecular C22H15AlCaO13
Peso molecular (g/mol) 554.41
Sinónimo B Rose Liquid, CC 1000WS, Carmine red
Nombre IUPAC aluminio; calcio; 1-metil-3,5,6,8-tetraóxido-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]antraceno-2-carboxilato
SMILES [Al+3].[Ca+2].Cc1c(C(=O)[O-])c([O-])cc2C(=O)c3c([O-])c([O-])c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c([O-])c3C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carmine (C.I. 75470) (Technical Grade)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20O13.Al.Ca/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21;;/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34);;/q;+3;+2/p-5/t7-,14-,19+,20-,21+;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.9954