Learn More
CARM1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16478037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478037 5 mg 5 miligramos
16461527 50 mg 50 miligramos
16425328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12759
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM; shows very low activity against PRMT1 and SET7(IC50 > 600 uM).
CARM1-IN-1 is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CARM1-IN-1
CAS 1020399-49-8
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H21Br2NO3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (63.03 mM)
SMILES O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4
Peso molecular (g/mol) 555.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.26
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death