Learn More
Óxido de Carlina, TRC
Código de producto. 30362356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362356 100 mg 100 miligramos
30353889 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC183600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-22-7
Fórmula molecular C13 H10 O
Peso molecular (g/mol) 182.218
Sinónimo 2-(3-Phenyl-1-propyn-1-yl)-furan, 2-(3-Phenyl-1-propynyl)-furan
Nombre IUPAC 2-(3-fenilprop-1-inil)furano
SMILES C(C#Cc1occc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carlina Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c1-2-6-12(7-3-1)8-4-9-13-10-5-11-14-13/h1-3,5-7,10-11H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.073