Learn More
Carl Zeiss™ Bombillas de repuesto Carl Zeiss™ para microscopios y fuentes de alimentación de fibra óptica
Para microscopios Carl Zeiss y fuentes de alimentación de fibra óptica
Marca:  Carl Zeiss™ 386108
Código de producto. 11892954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.27€
    13.61€ / paquete de 1
    Ahorro 3.66€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Descripción
Descripción
  • Accessory for use with Carl Zeiss Stereomicrscopes
  • Halogen bulb
Especificaciones
Especificaciones
Halogen Bulb
1.5 in.
6 V
Stemi 2000/2000C, Stemi 1000 (halogen illuminator)
38.1 mm
10 w