Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carisoprodol
Código de producto. 17201212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17201212 1 g 1 g
17211212 5 g 5 g
17221212 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17201212 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466240010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-44-4
Fórmula molecular C12H24N2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carisoprodol
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en DMSO, cloroformo, metanol
Punto de fusión 90,0°C a 94,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 260,33
Clave InChI OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
Nombre IUPAC 2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl N-(propan-2-yl)carbamate
Peso molecular (g/mol) 260.33
RUO – Research Use Only
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.