Learn More
Carisoprodol, TRC
Código de producto. 30137426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137426 50 mg 50 miligramos
30136987 100 mg 100 miligramos
17974795 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18358050MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-44-4
Fórmula molecular C12 H24 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 260.33
Sinónimo Carisoprodol, (2RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate, Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester (9CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester) (8CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6CI), 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate, Apesan, Arusal, Atonalyt, Calenfa, Caprodat, Carisol, Carisoma, Carisoprodate, Carisoprodatum, Domarax, Flexal, Flexartal, Isobamate, Isomeprobamate, Isopropyl meprobamate, Isoprotan, Isoprotane, Isoprothane, Izoprotan, Miolisodal, Mioril, N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, NIH 10966, NSC 172124, Rela, Relasom, Sanoma, Skutamil, Soma, Somadril, Somalgit, Stialgin
Nombre IUPAC [2-(carbamoiloximetil)-2-metilpentilo] N-propano-2-ilcarbamato
SMILES CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carisoprodol
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1736
Porcentaje de pureza >95%