Learn More
Carisoprodol, Mikromol™
Produktkod. 17940876
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
Förpackningsstorlek
250 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
17940876 250 mg 250 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17940876 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0782.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Carisoprodol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carisoprodol
CAS 78-44-4
Nombres de analitos o componentes Carisoprodol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H24 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Carisoprodol, (2RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate, Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester (9CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester) (8CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6CI), 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate, Apesan, Arusal, Atonalyt, Calenfa, Caprodat, Carisol, Carisoma, Carisoprodate, Carisoprodatum, Domarax, Flexal, Flexartal, Isobamate, Isomeprobamate, Isopropyl meprobamate, Isoprotan, Isoprotane, Isoprothane, Izoprotan, Miolisodal, Mioril, N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, NIH 10966, NSC 172124, Rela, Relasom, Sanoma, Skutamil, Soma, Somadril, Somalgit, Stialgin
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
SMILES CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C
Nombre IUPAC N-propan-2-ilcarbamato de [2-(carbamoiloximetil)-2-metilpentil]
Peso molecular (g/mol) 260.33
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1736 g/mol