Learn More
Carisoprodol, Lipomed
Código de producto. 30463326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463326 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463326 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCSP110110
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Carisoprodol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carisoprodol
CAS 78-44-4
Nombres de analitos o componentes Carisoprodol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H24 N2 O4
Sinónimo Carisoprodol, (2 RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate, Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester (9 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester) (8 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C
Nombre IUPAC N-propan-2-ilcarbamato de [2-(carbamoiloximetil)-2-metilpentil]
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 260.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1736 g/mol