Learn More
Carisoprodol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carisoprodol methyl-d3 |
| CAS | 1215602-82-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 2H3 H21 N2 O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-(methyl-d3)pentyl ester, Carisoprodol-d3, Carisoprodol-D3 (methyl-D3), 2-((Carbamoyloxy)methyl)-2-(methyl-d3)pentyl isopropylcarbamate, N-(1-Methylethyl)carbamic acid 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-(methyl-d3)pentyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(CCC)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C |
| Nombre IUPAC | N-propan-2-ilcarbamato de [2-(carbamoiloximetil)-2-(trideuteriometil)pentil] |
| Peso molecular (g/mol) | 263.35 |
| Mostrar más |