Learn More
Cariprazina, TRC
Código de producto. 30006321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006321 100 mg 100 miligramos
30003212 50 mg 50 miligramos
17924005 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC183490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 839712-12-8
Fórmula molecular C21 H32 Cl2 N4 O
Peso molecular (g/mol) 427.41
Sinónimo Urea, N'-[trans-4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N,N-dimethyl-, N'-[trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N,N-dimethylurea, Cariprazine, RGH 188, [trans-4-[[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]carbamoyl]cyclohexan-1-yl]-N,N-dimethylamine
Nombre IUPAC 3-[4-[2-[4-(2,3-diclorofenil)piperazina-1-il]etil]ciclohexil]-1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3Cl)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cariprazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32Cl2N4O/c1-25(2)21(28)24-17-8-6-16(7-9-17)10-11-26-12-14-27(15-13-26)19-5-3-4-18(22)20(19)23/h3-5,16-17H,6-15H2,1-2H3,(H,24,28)/t16-,17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1953
Porcentaje de pureza >95%