Learn More
Cariprazine, MedChemExpress
Código de producto. 16446158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446158 10 mg 10 miligramos
16428757 5 mg 5 miligramos
16422297 50 mg 50 miligramos
16416546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14763
MedChemExpress Cariprazine is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Cariprazine is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cariprazine
Forma física Solid
CAS 839712-12-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H32Cl2N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo RGH-188
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (4.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@H]1CC[C@H](CCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3Cl)CC2)CC1)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 427.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.41
Porcentaje de pureza 98.01%