Learn More
Cariprazine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16456158
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16456158 10 mg 10 miligramos
16432297 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16456158
Marca: Medchem Express HY14763A
MedChemExpress Cariprazine hydrochloride is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Cariprazine hydrochloride is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cariprazine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1083076-69-0
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H33Cl3N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo RGH188 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.86 mg/mL (6.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@H]1CC[C@H](CCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3Cl)CC2)CC1)N(C)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 463.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.87
Porcentaje de pureza 99.89%