Learn More
Cariprazina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cariprazine-d8 |
| CAS | 1308278-69-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 D8 H24 Cl2 N4 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Urea, N'-[trans-4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl-2,2-d2]cyclohexyl]-N,N-di(methyl-d3), N'-[trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl-2,2-d2]cyclohexyl]-N,N-di(methyl-d3)-urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32Cl2N4O/c1-25(2)21(28)24-17-8-6-16(7-9-17)10-11-26-12-14-27(15-13-26)19-5-3-4-18(22)20(19)23/h3-5,16-17H,6-15H2,1-2H3,(H,24,28)/t16-,17-/i1D3,2D3,11D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CC([2H])([2H])N2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3Cl)CC1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-[4-[2,2-dideuterio-2-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]etil]ciclohexil]-1,1-bis(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 435.46 |
| Mostrar más |