Learn More
Cariporide, MedChemExpress
Código de producto. 16490308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490308 5 mg 5 miligramos
16457666 100 mg 100 miligramos
16447848 10 mg 10 miligramos
16423797 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19693
MedChemExpress Cariporide (HOE-642) is a selective Na+/H+ exchange inhibitor.
Cariporide (HOE-642) is a selective Na+/H+ exchange inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cariporide
CAS 159138-80-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17N3O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo HOE-642
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (352.92 mM)
SMILES O=C(NC(N)=N)C1=CC=C(C(C)C)C(S(=O)(C)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 283.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.35
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation