Learn More
Carglumic Acid, MedChemExpress
Descripción
Carglumic acid (N-Carbamyl-L-glutamic acid), a functional analogue of N-acetylglutamate (NAG) and a carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) activator, is used to treat acute and chronic hyperammonemia associated with NAG synthase (NAGS) deficiency.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carglumic Acid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1188-38-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H10N2O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | N-Carbamyl-L-glutamic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (525.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (43.81 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |