Learn More
Carfilzomib (2R,4S)-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carfilzomib (2R,4S)-Diol |
| CAS | 1541172-75-1 |
| Fórmula molecular | C40H59N5O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (αS)-α-[[2-(4-Morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S,3R)-3,4-dihydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-2-oxobutyl]-L-phenylalaninamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H59N5O8/c1-27(2)22-32(36(48)40(5,52)26-46)42-39(51)34(24-30-14-10-7-11-15-30)44-38(50)33(23-28(3)4)43-37(49)31(17-16-29-12-8-6-9-13-29)41-35(47)25-45-18-20-53-21-19-45/h6-15,27-28,31-34,46,52H,16-26H2,1-5H3,(H,41,47)(H,42,51)(H,43,49)(H,44,50)/t31-,32-,33-,34+,40?/m0/s1 |
| SMILES | OC(CO)(C)C([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCC2=CC=CC=C2)NC(CN3CCOCC3)=O)=O)=O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-N-[(2R)-1-[[(4S)-1,2-dihidroxi-2,6-dimetil-3-oxoheptan-4-il]amino]-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]-4-metil-2-[[(2S)-2-[(2-morfolin-4-ilacetil)amino]-4-fenilbutanoil]amino]pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 737.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 737.4364 |