Learn More
Carfentrazona, TRC
Código de producto. 30136892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136892 50 mg 50 miligramos
30132650 25 mg 25 miligramos
17981505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18346550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128621-72-7
Fórmula molecular C13 H10 Cl2 F3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 384.14
Sinónimo α,2-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzenepropanoic acid, 2-Chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propionic acid, Aim EC, Carfentrazone, Oratio
Nombre IUPAC 2-cloro-3-[2-cloro-5-[4-(difluorometil)-3-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il]-4-fluorofenil]ácido propánico
SMILES CC1=NN(C(=O)N1C(F)F)c2cc(CC(Cl)C(=O)O)c(Cl)cc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carfentrazone (free acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10Cl2F3N3O3/c1-5-19-21(13(24)20(5)12(17)18)10-3-6(2-8(15)11(22)23)7(14)4-9(10)16/h3-4,8,12H,2H2,1H3,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0051
Porcentaje de pureza >95%