Learn More
Carfentrazona (ácido libre) 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carfentrazone (free acid) |
| CAS | 128621-72-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Carfentrazone (free acid) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H10 Cl2 F3 N3 O3 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | α,2-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzenepropanoic acid, 2-Chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propionic acid, Aim EC, Carfentrazone, Oratio |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10Cl2F3N3O3/c1-5-19-21(13(24)20(5)12(17)18)10-3-6(2-8(15)11(22)23)7(14)4-9(10)16/h3-4,8,12H,2H2,1H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC1=NN(C(=O)N1C(F)F)c2cc(CC(Cl)C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| Mostrar más |