Learn More
Carfentrazona etil-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carfentrazone Ethyl D5 (ethyl D5) |
| CAS | 2140327-60-0 |
| Fórmula molecular | C15 D5 H9 Cl2 F3 N3 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Carfentrazone Ethyl D5 (ethyl D5), Carfentrazone Ethyl-d5, Carfentrazone Ethyl D5 (ethyl D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14Cl2F3N3O3/c1-3-26-13(24)10(17)4-8-5-12(11(18)6-9(8)16)23-15(25)22(14(19)20)7(2)21-23/h5-6,10,14H,3-4H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)C(Cl)Cc1cc(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)c(F)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-[2-cloro-5-[4-(difluorometil)-3-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il]-4-fluorofenil]propanoato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 417.222 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.068 |