Learn More
Carebastina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carebastine |
| CAS | 90729-42-3 |
| Fórmula molecular | C32H37NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[4-[4-(Diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-α,α-dimethylbenzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(35)36)27-17-15-24(16-18-27)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)37-30(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26/h3-8,10-13,15-18,28,30H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C(O)=O)C=C1)CCCN(CC2)CCC2OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[4-(4-benzhidriloxipiperidin-1-il)butanoil]fenil]-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 499.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 499.2723 |