Learn More
Éster metílico de carebastina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carebastine-d5 Methyl Ester |
| CAS | 1190019-51-2 |
| Fórmula molecular | C33H34D5NO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[4-[4-(Diphenylmethoxy-d5)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H39NO4/c1-33(2,32(36)37-3)28-18-16-25(17-19-28)30(35)15-10-22-34-23-20-29(21-24-34)38-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3/i4D,6D,7D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(OC2CCN(CCCC(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C(=O)OC)CC2)c4ccccc4)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-[4-[4-[4-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-fenilmetoxi]piperidin-1-il]butanoil]fenil]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 518.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 518.3193 |