Learn More
Cardinal Health™ Envoltura Bio-Shield™
Código de producto. 12763907
Encompass
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20,32 x 20,32cm (8 x 8 pulg)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12763907 20,32 x 20,32cm (8 x 8 pulg) paquete de 1000
1 options
Código de producto. 12763907 Proveedor Cardinal Health™ N.º de proveedor 19123499
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelente barrera contra las bacterias en suspensión en el aire
Excelente barrera contra las bacterias en suspensión en el aire
  • Envoltura suave para vendar
  • Repele los líquidos
  • Prácticamente sin pelusa
  • Protege los contenidos envueltos de la contaminación
  • Tareas habituales 110 g/m2 (1,0 oz/yd2)
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Excelente barrera contra las bacterias en suspensión en el aire, protección del contenido envuelto de la contaminación, ideal para productos especializados más ligeros como bandejas, depósitos, recipientes pequeños y toallas Huck
Material Celulosa no tejida
Esterilidad No estéril
Cantidad 1000/caja
Dimensiones (L x An) 20,32 x 20,32cm (8 x 8 pulg)
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 8 in
Tipo de producto Envoltorio Bio-shield™ para tareas habituales
Longitud (métrico) 20,32cm
Anchura (métrico) 20,32cm