missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Cajas de almacenamiento de cartón

Código de producto. 12096012
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
134 x 134 x 47 mm
150 x 150 x 55 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12096012 150 x 150 x 55 mm cada uno
12026022 134 x 134 x 47 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12096012 Proveedor Deltalab™ N.º de proveedor M600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las cajas de almacenamiento para congeladores de cartón tienen compartimentos premontados y una referencia de cuadrícula alfanumérica.

  • Conservación y almacenamiento de muestras frías
  • Ideal para microtubos y viales criogénicos

Especificaciones

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 150 x 55 mm
Cantidad 10 paq.
matriz, red, conjunto 10 x 10
Material Cartón
Tipo Archivador de portaobjetos Shandon
Withstand Temperature (Metric) de -100 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.