Learn More
Labcon™ Gradillas de cartón para tubos para centrífuga
Descripción
- Diseñado para sostener Labcon™ Tubos de centrífuga cónicos de 15 o 50 ml (pueden adaptarse a otras marcas)
- Incluye pocillos numerados
- Visor recortado en el cartón que permite al usuario llegar al fondo de los tubos
- Sustituye a las gradillas desechables de espuma de poliestireno
- Fabricado con cartón reciclado
- Congelable a -80 °C
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Posiciones | 25 posiciones |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Labcon Tubos de centrífuga de 50 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 29 mm |
| Mostrar más |