Learn More
Wesbart™ Criocajas de cartón
Código de producto. 17165034
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
100 viales criogénicos de 1 a 2 mL
81 viales criogénicos de 1 a 2 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 133 x 35 mm
133 x 133 x 50 mm
Conjunto de tubos:
10 x 10
9 x 9
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Conjunto de tubos Tamaño de la unidad
17165034 81 viales criogénicos de 1 a 2 mL 133 x 133 x 35 mm 9 x 9 cada uno
17155034 100 viales criogénicos de 1 a 2 mL 133 x 133 x 50 mm 10 x 10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17165034 Proveedor Wesbart™ N.º de proveedor A1/81
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Wesbart Las cajas criogénicas están hechas de cartón de fibra y son repelentes al agua para una mayor durabilidad.
  • Las cajas de cartón están hechas especialmente para los estantes del congelador de aluminio.
  • Los divisores están disponibles en diferentes diámetros.
Especificaciones
Descripción Caja de cartón con separadores
Color Blanco
Material Cartón
Forma Rectangulares
Tipo Caja criogénica
Admite 81 viales criogénicos de 1 a 2 mL
Incluye Divisor de rejilla
Esterilidad No estéril
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 35 mm
Altura (métrico) 35 mm