Learn More
ratiolab™ Criocajas de cartón
Descripción
- Para el almacenamiento de muestras, incluso a temperaturas muy bajas
- Resistente a temperaturas de hasta -80 °C
- Se puede combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28 mm de diámetro.
- Se puede utilizar para embarcaciones más grandes cuando se quita la rejilla.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Caja criogénica |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 136 x 136 x 50 mm |